Learn More
Tenak™ SlimTube™ Kryofläschchen
Artikelnummer. 15645019 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1,0 mL
2,0 mL
4,0 mL
5.0 ml
Höhe (metrisch):
28,6 mm
36,1 mm
47,6 mm
73,3 mm
88,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15645019
Marke: Tenak™ TE78320
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimiert die Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Speicherlösungen um 23.5 %. Tenak™ SlimTube™ Kryofläschchen sind die ersten ihrer Art mit Außengewinde, die in standardmäßigen 10 x 10 Kryoboxen gelagert werden.
  • Das einzigartige Kryoröhrchen ist das erste seiner Art mit Außengewinde
  • Das Außengewinde minimiert die Probenkontamination und ist die bevorzugte Wahl bei der Auswahl eines Kryoröhrchens
  • Die Kappe ist mit einem einhändig bedienbaren Schnellverschluss für eine einfache Handhabung ausgestattet; das steile Gewinde ermöglicht das Anziehen und Entfernen der Kappe mit nur einer halben Umdrehung
  • Hergestellt aus speziell formuliertem Polypropylen für Temperaturen bis –196 ° C
  • Das Polypropylen, das sowohl für die Verschlusskappe als auch für das Röhrchen verwendet wird, hat denselben Ausdehnungskoeffizienten, wodurch eine gleichmäßig sichere Abdichtung sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedrigen kryogenen Temperaturen gewährleistet wird
  • Die Kappe verfügt über eine konische Lippendichtung, die eine selbstdichtende Abdichtung von ,100 % gewährleistet und anwenderfreundlich ist
  • Zwei Indikatoren für die maximal empfohlene Füllung. Ein Indikator für die Lagerung bei -80 °C und ein Indikator für die Lagerung in flüssigem Stickstoff in der Gasphase bei -196 °C
  • Dank Sternfußdesign kann das Röhrchen eigenständig stehen.
  • Kompatibel mit gängigen Arbeitsstationen auf dem Markt und geeignet für einhändige Manipulation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Kapazität (metrisch) 4,0 mL
Bodenform Mit Sternfuß
Material Speziell formuliertes Polypropylen
Gewindetyp mit Außengewinde
Enthält Weißes Etikett zur Markierung
Anzahl pro Packung 500
Verpackung 5 wiederverschließbare Beutel mit 100 Stück
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu –196 °C
Sterilität Steril
Graduated Ja
DNase-frei Ja
Höhe (metrisch) 73,3 mm