Learn More
Tenak™ SlimTube™ Kryofläschchen
Artikelnummer. 15655019 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1,0 mL
2,0 mL
4,0 mL
5.0 ml
Höhe (metrisch):
28,6 mm
36,1 mm
47,6 mm
73,3 mm
88,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15655019
Marke: Tenak™ TE78325
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimiert die Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Speicherlösungen um 23.5 %. Tenak™ SlimTube™ Kryofläschchen sind die ersten ihrer Art mit Außengewinde, die in standardmäßigen 10 x 10 Kryoboxen gelagert werden.
  • Das einzigartige Kryoröhrchen ist das erste seiner Art mit Außengewinde
  • Das Außengewinde minimiert die Probenkontamination und ist die bevorzugte Wahl bei der Auswahl eines Kryoröhrchens
  • Die Kappe ist mit einem einhändig bedienbaren Schnellverschluss für eine einfache Handhabung ausgestattet; das steile Gewinde ermöglicht das Anziehen und Entfernen der Kappe mit nur einer halben Umdrehung
  • Hergestellt aus speziell formuliertem Polypropylen für Temperaturen bis –196 ° C
  • Das Polypropylen, das sowohl für die Verschlusskappe als auch für das Röhrchen verwendet wird, hat denselben Ausdehnungskoeffizienten, wodurch eine gleichmäßig sichere Abdichtung sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedrigen kryogenen Temperaturen gewährleistet wird
  • Die Kappe verfügt über eine konische Lippendichtung, die eine selbstdichtende Abdichtung von ,100 % gewährleistet und anwenderfreundlich ist
  • Zwei Indikatoren für die maximal empfohlene Füllung. Ein Indikator für die Lagerung bei -80 °C und ein Indikator für die Lagerung in flüssigem Stickstoff in der Gasphase bei -196 °C
  • Dank Sternfußdesign kann das Röhrchen eigenständig stehen.
  • Kompatibel mit gängigen Arbeitsstationen auf dem Markt und geeignet für einhändige Manipulation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Kapazität (metrisch) 5.0 ml
Bodenform Mit Sternfuß
Material Speziell formuliertes Polypropylen
Gewindetyp mit Außengewinde
Enthält Weißes Etikett zur Markierung
Anzahl pro Packung 500
Verpackung 5 wiederverschließbare Beutel mit 100 Stück
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu –196 °C
Sterilität Steril
Graduated Ja
DNase-frei Ja
Höhe (metrisch) 88,5 mm