Learn More
Brand™ Aufsteckdeckel für Urinbecher, PE, Rot, CE-IVD
Artikelnummer. 10009710 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
10009710 1.000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10009710 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 758902
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polypropylen. BRAND™ Aufsteckbare Kappen für Urinbecher gewährleisten eine hygienische und geruchslose Handhabung von Urinproben. Zur Verwendung einfach die integrierte Ausgießspitze abschneiden und Teststreifen einlegen.
  • PP, Schnappverschluss PE
  • Für die saubere und hygienische Handhabung von geruchlosen Urinproben
  • Der Deckel schließt durch einfaches Drücken und muss im Labor nicht geöffnet werden.
  • Schneiden Sie einfach die Ausbuchtung im Deckel ab und legen Sie Teststreifen ein oder gießen Sie den Inhalt aus.
  • CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Verschlusstyp Druckkappe
Material Polyethylen
Verschlussgröße 70 mm
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur hygienischen und geruchsfreien Handhabung von Urinproben
Anzahl pro Packung 1.000/Packung