Learn More
3M™ Safety-Walk™ Rutschfestes raues Klebeband, Serie 700
Artikelnummer. 17158780
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 Rollen
4 Rollen
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17158780 18,3 x 1,2 m 1 Rollen
17178780 18,3 m x 25 mm 4 Rollen
17198780 18,3 m x 51 mm 2 Rollen
17138790 18,3 m x 102 mm 1 Rollen
17108790 18,3 m x 152 mm 1 Rollen
17178850 18,3 m x 304,8 mm 1 Rollen
17118790 18,3 m x 61 mm 1 Rollen
17168780 18,3 m x 914 mm 1 Stück
17188780 36,6 x 0,31 m 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17158780 Lieferant 3M™ Safety-Walk™ Lieferanten-Nr. 7100158965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6220.00 €
    3174.47 € / 1 Rollen
    Sparen 3045.53 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rutschfeste Abdeckungen für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche. Sehr robustes, rutschfestes Klebeband für industrielle Anwendungen.
  • Rutschhemmendes Klebeband für extrem beanspruchte bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Besonders große Schleifpartikel verhindern Verstopfen bei schlammigen oder öligen Bedingungen
  • Lackierbar ohne Verlust der Reibungseigenschaften
  • Hoch leistungsfähiger Klebstoff
  • Geeignet für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau, Bauwesen, LKW, Traktoren, Baufahrzeugen, Kranen und Baumaschinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1
Beschreibung Extra stark (Typ 4)
Abmessungen (L x B) 18,3 x 1,2 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zusätzliche Rutschfestigkeit in extrem beanspruchten, stark frequentierten Bereichen
Verpackungsmenge 1 Rolle
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff
Farbe Schwarz