Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Artikelnummer. 10140643 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PEEK
Vespel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10140643 Vespel 1 Stück
10404783 PEEK -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140643 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 36024
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific SLIPFREE Ferrules sind mit SLIPFREE Verbindungen für HPLC-Säulen zu verwenden.
Thermo Scientific™ SLIPFREE-Ferrulen sind für den Gebrauch mit SLIPFREE-Anschlüssen für HPLC-Säulen vorgesehen.
  • Vespel-Ferrules ersetzen die Standard-Vespel-Ferrules, die im Lieferumfang der SLIPFREE-Säulenverbindungen enthalten sind
  • Kel-F und PEEK werden für Anwendungen angeboten, für die Vespel nicht geeignet ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Dichtungsferrule
Beschreibung Ferrule für Vespel-Dichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) SLIPFREE-Anschlüsse für HPLC-Säulen
Material Vespel