Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-Säulen, Einzelanschlüsse
Artikelnummer. 10192922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Einzeln
Einzelner flexibler Verbinder
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
Länge (metrisch):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Microbore/Smallbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Innendurchmesser (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10192922 Einzeln 0,005 in. 6 cm Microbore/Smallbore-Säule 1 Stück
10359993 Einzelner flexibler Verbinder 0,005 in. 15 cm Microbore/Smallbore-Säule 1 Stück
10716924 Einzelner flexibler Verbinder 0,005 in. 28 cm Microbore/Smallbore-Säule 1 Stück
10533944 Einzelner flexibler Verbinder 0,005 in. 40 cm Microbore/Smallbore-Säule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192922 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 €
    503.00 € / 1 Stück
    Sparen 32.00 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie mit den universellen, selbstregulierenden Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Verbindungsstücken für HPLC-Säulen für leckfreie, hohlraumfreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die LC-Leistung.
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Einzelverbindungsstücke für HPLC-Säulen gewährleisten hervorragende Säulenverbindungen und optimale HPLC-Leistung. Diese universellen, selbstregulierenden Verbindungsstücke sind mit allen Säulenendstücken kompatibel und bieten leck- und hohlraumfreie Säulenanschlüsse. Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi gewährleisten eine einfache Handhabung. Ideal für superkritische Fluidsäulen (SFC). SLIPFREE-Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich.
Leckfreie, void-freie Anschlüsse
  • Schiebt Schläuche und Ferrule in das Endstück
  • Passt sich an jede neue Säulenverbindung an
  • Fingerdichter Anschluss bis 10000 psi
Flexibel
  • Passend für alle Säulenmarken
  • Lieferbar als Einzel- oder Doppelkonfiguration
  • Erhältlich in einer Reihe von Innendurchmessern für verschiedene Anwendungen
  • Mit Peek-Kragen und als Ausführung mit langem Hals für spezifische Anwendungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Einzeln
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Beschreibung Einzeln;0.005 Zoll ID x 6 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Microbore/Smallbore-Säule
Länge (metrisch) 6 cm