missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLIT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2210)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274889
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274889 100 μL 100 Mikroliter
30274884 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274889

Marke: Invitrogen™ MA557251

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

SLIT2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

SLIT2 are ligands for Robo receptors and play a vital role for axonal migration/navigation during neural development. A number of cleavage products through alternate splicing are reported in the literature for SLIT2 proteins. The C-terminal cleavage proteins are more diffusible than the larger N-terminal protein that is more tightly cell associated. SLIT2 protein is expressed in tissues such as fetal lung, kidney, and adult spinal cord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLIT2
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB2210
Konzentration 3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SLIT2
Gen-Zugriffsnummer O94813, Q9R1B9, Q9WVC1
Gen-Alias downregulated during adipocyte differentiation-1; Drad-1; E030015M03Rik; E130320P19Rik; mKIAA4141; neurogenic extracellular slit protein; SLIL3; Slit; slit guidance ligand 2; slit homolog 2 (Drosophila); slit homolog 2 protein; Slit homolog 2 protein C-product; Slit homolog 2 protein N-product; SLIT2; Slit-2; Slit2 protein
Gensymbole SLIT2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Slit2 (aa 1400-1500).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20563, 360272, 9353
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.