Learn More
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Antibody (96J), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18682938 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18682938 0.1 mL 0.10 Milliliter
18692748 0.025 mL 0.03 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18682938
Marke: Novus Biologicals NBP250298
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 96J
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung Ascites
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human skeletal muscle myosin
Reinigungsverfahren Ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Developmental Biology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1