Learn More
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Antibody (96J), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200057798 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18692748 0.025 mL 0.03 Milliliter
18682938 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18692748
Marke: Novus Biologicals NBP2502980.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Slow Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 96J
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung Ascites
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human skeletal muscle myosin
Reinigungsverfahren Ascites
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Developmental Biology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1