Learn More
Beskrivelse
SLP-2 Polyclonal antibody specifically detects SLP-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SLP-2 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-356 of human SLP-2 (NP_038470.1).,, Sequence:, SSGLPRNTVVLFVPQQEAWVVERMGRFHRILEPGLNILIPVLDRIRYVQSLKEIVINVPEQSAVTLDNVTLQIDGVLYLRIMDPYKASYGVEDPEYAVTQLAQTTMRSELGKLSLDKVFRERESLNASIVDAINQAADCWGIRCLRYEIKDIHVPPRVKESMQMQVEAERRKRATVLESEGTRESAINVAEGKKQAQILASEAEKAEQINQAAGEASAVLAKAKAKAEAIRILAAALTQHNGDAAASLTVAEQYVSAFSKLAKDSNTILLPSNPGDVTSMVAQAMGVYGALTKAPVPGTPDSLSSGSSRDVQGTDASLDEELDRVKMS |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?