missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SLPI Monoclonal Antibody (20409)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560955
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
SLPI is a secreted inhibitor which protects epithelial tissues from serine proteases. It is found in various secretions including seminal plasma, cervical mucus, and bronchial secretions, and has affinity for trypsin, leukocyte elastase, and cathepsin G. Its inhibitory effect contributes to the immune response by protecting epithelial surfaces from attack by endogenous proteolytic enzymes; the protein is also thought to have broad-spectrum anti-biotic activity.
Spezifikation
| SLPI | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| P03973 | |
| SLPI | |
| E. coli-derived recombinant human SLPI. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 20409 | |
| Unconjugated | |
| SLPI | |
| ALK1; ALP; antileukoproteinase; BLPI; HUSI; HUSI-1; HUSI-I; MPI; Mucus proteinase inhibitor; protease inhibitor WAP4; RP23-462O16.7; secretory leukocyte peptidase inhibitor; secretory leukocyte protease inhibitor; secretory leukocyte protease inhibitor (antileukoproteinase); seminal proteinase inhibitor; SLPI; WAP four-disulfide core domain protein 4; WAP4; WFDC4 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 6590 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?