Learn More
SI Analytics™ SLR Magnetrührer mit Heizplatte
Artikelnummer. 10236181 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10236181
Marke: SI Analytics™ 285416373
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 100 bis 1100 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6,1 Zoll Durchm.
  • Verfügt über eine Heizfläche aus Glaskeramik
  • Mit Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Glaskeramik
Spannung 230 V
Enthält Kabel
Elektrische Anforderungen 230 V
Modell SLR
Größe 6,1 in. Durchm.
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) Ambient to 550°C
Breite (metrisch) 240 mm
Länge (metrisch) 370 mm
Wirkleistung 0,9 kW
Gewicht (metrisch) 25 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Square
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 bis 1.100 U/min
Display Digital