Learn More
Novus Biologicals™ SLTM 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18550080 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18550080 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18550080 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00079811T03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel SLTM
Synonym SAFB-like, transcription modulator
Gensymbol SLTM