Learn More
Whirl-Pak™ Schlamm Judge™ Komplette Einheit und Komponenten
Artikelnummer. 11725129 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Erweiterung Sludge Judge
Sludge Judge Kompletteinheit
Unterer Abschnitt Sludge Judge
Enthält:
Alle Abschnitte
Mittlerer Teil
Unterteil
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Packungsgröße
11725129 Sludge Judge Kompletteinheit Alle Abschnitte 1 Stück
12654287 Unterer Abschnitt Sludge Judge Unterteil 1 Stück
32179289 Erweiterung Sludge Judge Mittlerer Teil 1 Stück
32179284 Sludge Judge Kompletteinheit Alle Abschnitte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11725129 Lieferant Whirl-Pak™ Lieferanten-Nr. 0546570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 €
    216.91 € / 1 Stück
    Sparen 49.09 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus starren Kunststoffrohren in drei 5 ft. langen Abschnitten. (1,53 m) Abschnitte, diese Einheit und ergänzende Ersatzabschnitte bieten maximale Festigkeit für die Flüssigkeitsprobenahme über große Entfernungen.
  • Schlamm Judge™ ist so konzipiert, dass es genaue Messwerte von absetzbaren Feststoffen von 5 % oder weniger in einer Vielzahl von Flüssigkeiten bis zu jeder Tiefe erfassen kann.
  • Ideal für Kläranlagen, Chemieanlagen und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe.
  • Die Einheit fasst ungefähr 3 oz. pro ft. (89 ml pro 0,31 m).
  • Erhältlich in 5 ft. (1,53 m) Abschnitte von 0,75 in. (1,90 cm) Kunststoffrohr mit Schraubverbindern.
  • Der obere Abschnitt umfasst ein Nylonseil zum Anheben und Absenken des Probenehmers. Einzelne Abschnitte können beliebig kombiniert werden, um die erforderliche Länge zu erreichen.
  • Nicht in Flüssigkeiten über 165 °F (74 °C) °verwenden.
  • Nicht autoklavierbar
  • Verwendung:
    • 1. Den Schlamm langsam absenken. Judge™ bis zum Boden des Tanks. Das Schwimmerventil öffnet sich und lässt Material einströmen. Wenn der unterste Punkt erreicht ist und das Rohr bis zur Oberfläche gefüllt ist, ziehen Sie leicht am Seil, während Sie das Gerät anheben. Dadurch wird das Rückschlagventil geschlossen, sodass die Mischung im Inneren nicht herausfließen kann.
    • 2. Sobald die Einheit vollständig aus der Flüssigkeit herausgehoben wurde, kann die Menge an Feststoffen in der Probe mit Hilfe des 1 ft. großen Messfühlers abgelesen werden. (0,31 m) Schritte sind auf den Rohrabschnitten markiert. Um das Material aus dem Gerät freizugeben, berühren Sie den Stift, der vom unteren Abschnitt gegen eine harte Oberfläche hinausragt. Dadurch wird das Rückschlagventil geöffnet und die Probe wird abgelassen.
  • Ersatzteile für das obere, mittlere und untere Teil sind erhältlich.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 13485
Volumen (metrisch) 89 mL/ft.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme 5 % oder weniger Feststoffen
Skala Ja
Enthält Alle Abschnitte
Material Polycarbonat
Typ Sludge Judge Kompletteinheit
Länge (angloamerikanisch) Gesamtziel: 15 ft.; Abschnitt: 5 ft.
Länge (metrisch) Gesamtziel: 4,6 m; Abschnitt: 1,53 m
Höhe (angloamerikanisch) 15 ft.
Höhe (metrisch) 4.6 m
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Röhrchen 0,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 1,9 cm
Modell C09247