Learn More
RETSCH Schneidmühle SM 100
Artikelnummer. 15156846 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für schwermetallfreie Größenreduktion
Zur Reduzierung der Standardgröße
Elektrische Anforderungen:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrische Anforderungen unitSize
15156846 Für schwermetallfreie Größenreduktion 220/230 V, 50/60 Hz 1 Stück
10649710 Zur Reduzierung der Standardgröße 400 V, 50 Hz 1 Stück
11710785 Für schwermetallfreie Größenreduktion 400 V, 50 Hz 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15156846
Marke: RETSCH 20.727.0010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneidmühlen werden für die Zerkleinerung von weichen, mittelharten, zähen, elastischen, faserigen und heterogenen Materialgemischen eingesetzt. Das leistungsstärkste Modell, die SM 300, überzeugt vor allem bei schwierigen Materialien wie z.B. Abfall, Kunststoff, Elektroschrott. Die Mühlen sind zudem für biologische Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Futtermittel geeignet. Sie können mit verschiedenen Rotoren und Trichtern ausgestattet werden. Die SM 300 verfügt über eine variable Drehzahl und lässt sich so perfekt an das Mahlgut anpassen.
Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3000 min-1 (SM 300)
Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 - 20mm
Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefässe, Rotoren, Siebe und Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300)
Lieferumfang:
SM 100 mit 5L Auffangbehälter.
Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200 / SM 300 mit 5L Auffangbehälter und Untergestell.
Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.
Typ: SM 100, 3/N˜ 400 V, 50 Hz
Spezifikation
Produkttyp Schneidmühle
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Beschreibung Schneidmühle, 1.675 x 582 x 700 mm (H x B x T), 220/230 V, 50/ 60 Hz, Modell SM 100, mit Frequenzumwandler, 1, 500 min-1 Drehzahl, 129,5 mm Rotordurchmesser, 3-Phasen-Stromanschluss, 1,5 kW Antriebsleistung, 3-Phasen-Motorantrieb, IP 54, <60 x 80 mm Aufgabegröße, Parallelschnittrotor/6-Scheiben-Rotor
Abmessungen (L x B x H) 700 x 582 x 1675 mm
Elektrische Anforderungen 220/230 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schwermetallfreie Größenreduktion
Höhe (metrisch) 1675 mm
Hertz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 700 mm
Modell SM 100
Phase 3-Phasen-Motor
Spannung 220/230 V
Gewicht (metrisch) ∼ 73 kg
Breite (metrisch) 582 mm