Learn More
Edmund Buhler Universalschüttler SM 30 A control, ohne Aufsatz Geschwindigkeit 15 bis 300 UpM, Amplitude 26 mm
Beschreibung
- Universalschüttler, SM 30-Serie/ SM 30 control
- Leistungsstarke Schüttler für große Lasten
- Wahlweise Orbital- oder Reziprok-Modelle. Geeignet für den Dauerbetrieb
- Für analytische oder diagnostische Prozesse in der Biologie, Chemie oder Pharmazie, Pflanzenkulturen oder in der Lebensmittelindustrie, z. B. für Transportsimulationen
- Als Zubehör sind verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
- Programmierbare Steuerung mit erweiterten Funktionen für Steuergeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 30 kg |
| Drehzahlbereich | 15 bis 300 min-1 |
| Elektrische Anforderungen | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 50°C |
| Produkttyp | Universalschüttler |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 610 mm |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Breite (metrisch) | 680 mm |
| Gewicht (metrisch) | 33 kg |
| Mehr anzeigen |