Learn More
RETSCH Schneidmühle SM 300
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Geeignet zum Schleifen von weichen, mittelharten, elastischen, faserigen und heterogenen Produktmischungen
Zum Schleifen ohne Schwermetallkontamination
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Schneidmühlen werden für die Zerkleinerung von weichen, mittelharten, zähen, elastischen, faserigen und heterogenen Materialgemischen eingesetzt. Das leistungsstärkste Modell, die SM 300, überzeugt vor allem bei schwierigen Materialien wie z.B. Abfall, Kunststoff, Elektroschrott. Die Mühlen sind zudem für biologische Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Futtermittel geeignet. Sie können mit verschiedenen Rotoren und Trichtern ausgestattet werden. Die SM 300 verfügt über eine variable Drehzahl und lässt sich so perfekt an das Mahlgut anpassen.
Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3000 min-1 (SM 300)
Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 - 20mm
Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefässe, Rotoren, Siebe und Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300)
Lieferumfang:
SM 100 mit 5L Auffangbehälter.
Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200 / SM 300 mit 5L Auffangbehälter und Untergestell.
Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.
Typ: SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3000 min-1 (SM 300)
Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 - 20mm
Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefässe, Rotoren, Siebe und Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300)
Lieferumfang:
SM 100 mit 5L Auffangbehälter.
Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200 / SM 300 mit 5L Auffangbehälter und Untergestell.
Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.
Typ: SM 300, 220 - 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schneidmühle |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Elektrische Anforderungen | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet zum Schleifen von weichen, mittelharten, elastischen, faserigen und heterogenen Produktmischungen |
| Höhe (metrisch) | 1677 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-Schutzart | IP 20 |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |