Learn More
Thermo Scientific Pierce™ Pierce™ SM(PEG)12, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15981130 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15981130 10 x 1 mg 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15981130 Lieferant Thermo Scientific Pierce™ Lieferanten-Nr. A35398
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)12 ist ein heterobifunktionaler Vernetzer mit N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester und Maleimid-Gruppen, die kovalente Konjugation von Aminen- und Sulfhydrylmolekülen ermöglichen.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
  • Irreversibel quervernetzbare Proteine oder Peptide durch flexible PEG-Spacerarme
  • Spacerarme aus Polyethylenglycol tragen zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit des Konjugats bei
  • Die reine Verbindung mit definierter Struktur und Molekulargewicht garantiert reproduzierbare Proteinmodifikationseffekte
  • PEG-Abstandhalter bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Ideal für kontrollierte, zweistufige Proteinkonjugationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Beschreibung BS(PEG)5
Molekulargewicht 532,5
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 53,4 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie No-Weigh, Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, NHS-Ester
Abstandshalter Lang (> 30 Å)
Form Fest
Menge 10 x 1 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker