missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMAD7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen SMAD7
Konzentration 540 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16804405
Unterlagen ansehen
Proteintech
25840-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16894395
Unterlagen ansehen
Proteintech
25840-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

The SMAD7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SMAD7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMAD7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Spezifikation

SMAD7
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
540 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
4092
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt