Learn More
Scientific Industries SI™ SMALL AMPULE/TUBE ATTACHMENT
Artikelnummer. 15507345
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4 x 15 bis 17 mm Durchm. Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15507345 4 x 15 bis 17 mm Durchm. Röhrchen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15507345
Marke: Scientific Industries SI™ 83041389
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für kräftige Bewegung komplett durch Röhrchen und Ampulle. Die Scientific Industries SI™ Halterung für kleine Ampullen/Röhrchen fasst Röhrchen oder Ampullen von 15 bis 17 mm Durchmesser.
  • Verwendet mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse
  • Röhrchen und Ampullen rasten ein, um ein kräftiges durchgehendes Schütteln zu ermöglichen
  • Fasst1517 bis zu vier Röhrchen oder Ampullen mit einem Durchmesser von 15 bis 17 mm
Spezifikation
Aufnahmevermögen 4 x 15 bis 17 mm Durchm. Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2 Mischer, Vortex-Genie Pulse
Anzahl Positionen 4