Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
- Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.26 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.46 mm |
| Produkttyp | Abnehmbare kundenspezifische Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 9,52 bis 304 mm |
| Art der Kanülenspitze | 5 oder AS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner) |