Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Artikelnummer. 10492005
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
22 G
22 s G
23 s G
26 G
26 s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze unitSize
10492005 26 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
10595855 26 s G 5 oder AS 6 Stück
11530332 33 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10798204 22 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
11573294 22 G 5 oder AS 6 Stück
12386439 18 G 2, 3 oder 4 6 Stück
11510332 31 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10698205 26 G 2, 3 oder 4 6 Stück
15927335 26 G 2, 3 oder 4 1 Stück
12316299 23 s G 5 oder AS 6 Stück
11500332 28 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10725873 22 s G 5 oder AS 6 Stück
11532525 22 G 2, 3 oder 4 6 Stück
12702257 29 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10776063 30 G 2, 3 oder 4 6 Stück
11520332 32 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10140888 26 G 5 oder AS 6 Stück
17 options
Artikelnummer. 10492005
Marke: Hamilton™ 780404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Spitzentypen für Ihre Laboranforderungen. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Autoklavierbar
  • Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
  • Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Spezifikation
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (metrisch) 0.13 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner)