Learn More
Hamilton™ Kleine Nabe, austauschbare Nadeln
Artikelnummer. 11500332
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
22 G
22 s G
23 s G
26 G
26 s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Packungsgröße
11500332 28 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10595855 26 s G 5 oder AS 6 Stück
10492005 26 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
11530332 33 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10798204 22 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
11573294 22 G 5 oder AS 6 Stück
12386439 18 G 2, 3 oder 4 6 Stück
11510332 31 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10698205 26 G 2, 3 oder 4 6 Stück
15927335 26 G 2, 3 oder 4 1 Stück
12316299 23 s G 5 oder AS 6 Stück
10725873 22 s G 5 oder AS 6 Stück
11532525 22 G 2, 3 oder 4 6 Stück
12702257 29 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10776063 30 G 2, 3 oder 4 6 Stück
11520332 32 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10140888 26 G 5 oder AS 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11500332 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 780302
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Spitzentypen für Ihre Laboranforderungen. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Autoklavierbar
  • Die Standardnadellänge beträgt 2" /51mm
  • Kann mit (RN)-Spritzen bis 100 l μverwendet werden.
Spezifikation
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 28 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.18 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.36 mm
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner)