Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Artikelnummer. 11573294
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
22 G
22 s G
23 s G
26 G
26 s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11573294
Marke: Hamilton™ 773103
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Spitzentypen für Ihre Laboranforderungen. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Autoklavierbar
  • Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
  • Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Länge (metrisch) Kanüle 9,52 bis 304 mm
Art der Kanülenspitze 5 oder AS
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner)