Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleine Kolben
Artikelnummer. 12396289
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
2,3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
6 Stück
Kanülen-Gauge:
20 ga.
25 ga.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Kanülenspitze Packungsgröße Kanülen-Gauge
12396289 5 oder AS 6 Stück -
12311583 2,3 oder 4 6 Stück -
10509822 2,3 oder 4 6 Stück -
11512525 2,3 oder 4 6 Stück -
12376439 2, 3 oder 4 6 Stück 25 ga.
12326449 2, 3 oder 4 6 Stück 20 ga.
12336299 5 oder AS 6 Stück 20 ga.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12396289 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 773106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 €
    394.00 € / 6 Stück
    Sparen 28.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet für Tierinjektionen, um Gewebeschäden und Probenverlust zu begrenzen.
  • Autoklavierbar
  • Erhältlich in 6er-Packungen
  • Kann mit abnehmbaren (RN-)Spritzen mit einem Volumen von 100 l und μkleiner verwendet werden.
  • Kundenspezifische Längen und Spitzenarten sind erhältlich
  • Abnehmbare Nadeln haben ein minimales Totvolumen und werden daher über einen Luer- oder Luer-Lock-Anschluss empfohlen
Spezifikation
Art der Kanülenspitze 5 oder AS