Learn More
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15633888 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep™-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15633888
Marke: IBA Lifesciences 55221001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEK293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA GmbH™ Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
pDSG-IBA Vektoren für das MEXi Säugetier-Expressionssystem
  • Kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
  • Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
    • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
    • Episomale Replikation über den Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus erfordert das chromosomal exprimierte nukleäre, von EBNA-1 codierte Antigen.
    • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) für die Vermehrung in E. coli in einer hohen Plasmid-Kopienzahl
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pDSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pDSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich. 
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies Mammalian
Proteinmarkierung Twin-Strep™-Tag
Klonierungsmethode Direct Cloning
Konzentration 250 ng/μl
Primer Forward
Menge 5μ g
Vektor pDSG-IBA104
Zur Verwendung mit (Anwendung) BM40-Sekretionssignal