Learn More
IBA Lifesciences Kleiner Säugetier-Expressionsvektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15693878 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep™-Tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Vektor Proteinmarkierung unitSize
15693878 pDSG-IBA43 His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
15603888 pDSG-IBA45 His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
15613888 pDSG-IBA102 Twin-Strep™-Tag 5 Mikrogramm
15623888 pDSG-IBA103 Twin-Strep™-Tag 5 Mikrogramm
15633888 pDSG-IBA104 Twin-Strep™-Tag 5 Mikrogramm
15643888 pDSG-IBA105 Twin-Strep™-Tag 5 Mikrogramm
15663878 pDSG-IBAwt1 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15673878 pDSG-IBAwt2 Nicht markiert 5 Mikrogramm
8 options
Artikelnummer. 15693878
Marke: IBA Lifesciences 55211001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die Protein-Expression von Säugetier-HEK293E-Zellen (MEXi 293E-Zellen). IBA GmbH™ Der kleine Expressions-Vektor für Säuger ist ein kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
pDSG-IBA Vektoren für das MEXi Säugetier-Expressionssystem
  • Kleiner transienter Expressionsvektor, der speziell für die Verwendung in Kombination mit dem MEXi Säugetier-Expressionssystem entwickelt wurde.
  • Für die stabile und nicht replikative transiente Expression mit hohem Level in den meisten Säugetierwirten, die folgende Elemente enthalten:
    • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
    • Episomale Replikation über den Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus erfordert das chromosomal exprimierte nukleäre, von EBNA-1 codierte Antigen.
    • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) für die Vermehrung in E. coli in einer hohen Plasmid-Kopienzahl
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pDSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pDSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich. 
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies Mammalian
Proteinmarkierung His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag
Klonierungsmethode Direct Cloning
Konzentration 250 ng/μl
Primer pENTRy-IBA51 Reverse Sequencing
Menge 5μ g
Vektor pDSG-IBA43
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vector for recombinant expression in mammalian cells