Learn More
Slice™ Kleine Schere
Artikelnummer. 16403639
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Klinge:
Abgerundete Spitze
Spitzes Ende
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Klinge Packungsgröße
16403639 Spitzes Ende 1 Stück
16483629 Abgerundete Spitze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16403639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10546
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleine Sicherheitsschere schneidet zähe Materialien wie Kevlar-verstärktes Material
  • Zirkoniumoxid Slice™ Sicherheitsklingen
  • Langlebiger verstärkter Nylongriff mit Soft-Touch-Fingergriffen
  • Beidhändig verwendbar
  • Finger-friendly™ Die Kante hält 11-mal länger als Metall.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl-, schmierstoff- und wartungsfrei
  • BPA-, Phthalat- und bleifreies Material
  • Leicht und kompakt
Spezifikation
Klingenmaterial GFN, TPE, Edelstahl, Zirkonoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Größe S
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Länge (metrisch) 132 mm
Enthält Sicherheitsklingen aus Zirkonoxid
Farbe Weiß/Orange
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 2,44 in.
Breite (metrisch) 62 mm
Ausführung der Klinge Spitzes Ende