Learn More
Sampling Systems™ Medizinbecher für kleine Volumen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Beschreibung
- 304 Edelstahl
- Nutfrei
- Poliert
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Material | Edelstahl (ohne Typ) |