Learn More
Probenbecher für kleine Volumina, transparentes Polypropylen, konischer Boden, 13 x 25 mm (1,5–2,0 ml), 1000 Stück/Packung
Artikelnummer. 30317072
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
13 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch)
30317072 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317072 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGFAASC3MP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Menge 1000/Pk.
Kapazität (metrisch) 1.5 - 2.0 mL
Material Geklärtes Polypropylen
Höhe (metrisch) 25 mm