Learn More
Gilac™ Kleiner Papierkorb
Artikelnummer. 17968941
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17968941 13 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17968941 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G357441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.97 €
    19.14 € / 1 Stück
    Sparen 9.83 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der kleine Papierkorb eignet sich für den Einsatz in Großküchen. Entwickelt für Langlebigkeit und Robustheit.
  • Abfalleimer, geeignet für den Einsatz in Großküchen.
  • Entwickelt für Langlebigkeit und Robustheit.
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 13 l
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 gal.
Farbe Schwarz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Produkttyp Abfalleimer
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.