missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMARCD1 Antibody (1A7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SMARCD1 Monoclonal antibody specifically detects SMARCD1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| SMARCD1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 1A7 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| BAF60Amammalian chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 60A, BRG1-associated factor 60A, chromatin remodeling complex BAF60A subunit, CRACD1, Rsc6p, subfamily d, member 1, SWI/SNF complex 60 kDa subunit, SWI/SNF complex 60 kDa subunit A, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily D member 1,60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit A, Swp73-like protein | |
| SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 1 - (Uniprot# Q96GM5) | |
| 100 μg | |
| Chromatin Research | |
| 6602 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur