Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA) Streptavidin-Kits
Artikelnummer. 30276729 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Magnetisch, 10/Packung
SMART Digest IA-Kit, Av-magnetisch
SMART Digest IA-Kit, Av-magnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte
SMART Digest IA-Kit, Av-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte
SMART Digest IA-Kit, Streptavidin(Av)-nichtmagnetisch
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
30276729 Magnetisch, 10/Packung 1 Set
15648683 SMART Digest IA-Kit, Streptavidin(Av)-nichtmagnetisch 1 Stück
15658683 SMART Digest IA-Kit, Av-nichtmagnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte 1 Stück
15668683 SMART Digest IA-Kit, Av-magnetisch mit SOLAµ SPE- und Sammelplatte 1 Stück
15678683 SMART Digest IA-Kit, Av-magnetisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30276729 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60110104NW10PK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Strepavidin-Immunocaptures und Trypsin-Proteinverdauungen für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Mit Thermo Scientific™ SMART Digest™ Immunaffinity (IA) Streptavidin-Kits erhalten Sie eine schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunocapture und Proteinverdau in einem einzigen Well. Diese Kits wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu beseitigen, die häufig mit dem Prozess der Biomarker-Quantifizierung verbunden sind, indem sie einen einfachen und anwenderfreundlichen Capture/Verdauungs-Workflow bieten, der nur Stunden statt über Nacht dauert. Das Kit reinigt verschiedene Target-Biomoleküle durch die Bildung einer starken Streptavidin-Biotin-Bindung.
Solving the Challenges of Low-level Quantitation in Complex Matrices
The need to improve the ability to identify low-level biomarkers is forcing the analytical community to deal with extremely high levels of analyte and sample complexity, which makes quantitation challenging.
As these proteins are often present at low levels in complex biological matrices, an immunoaffinity capture step is typically employed to purify the sample and increase sensitivity. This step is often followed by protein digestion. Current processes are often time consuming, multistep, and prone to irreproducibility.
Immunocapture and Protein Digestion in a Single Well
These IA kits deliver a process that is:
  • Fast
  • Simple
  • Highly reproducible
  • Sensitive
Unique Design Reduces Workflow to Hours
In SMART Digest IA Kits, the immunocapture reagents and the temperature-activated, thermally stable trypsin are co-immobilized onto a resin. Following enrichment, the enzyme is activated at elevated temperatures for accelerated digestion under protein denaturing conditions, resulting in a workflow which takes hours rather than overnight.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Magnetisch, 10/Packung
Capture Streptavidin
Cleavage C-terminal side of lysine and arginine amino acids
Enzym Trypsin
Format Bulk Magnetic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptide Quantitation
Produktlinie SMART Digest
Typ Immunocapture + Protein Digestion combined on a single bead
Enthält Bulk Magnetic beads with immobilized streptavidin and trypsin for capture and digestion and SMART Digest buffer