Learn More
Thermo Scientific™ Smart NIR Ulbrichtkugel
Artikelnummer. 18875473 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Beispiel Spinner
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
18875473 Beispiel Spinner 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18875473 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840095700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4305.00 €
    4050.00 € / 1 Stück
    Sparen 255.00 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific Smart NIR Ulbrichtkugel erhöht die Einsatzmöglichkeiten des Thermo Scientific Nicolet™ FT-IR-Spektrometers im nahen Infrarotbereich.
Die Thermo Scientific Smart NIR Ulbrichtkugel erhöht die Einsatzmöglichkeiten des Thermo Scientific Nicolet™ FT-IR-Spektrometers im nahen Infrarotbereich.
Die Smart NIR Ulbrichtkugel ist die beste Analysemethode für die diffuse Reflexion. Dieses Probenzubehör bietet hohe Produktivität bei der Analyse von Feststoffen und Pulvern und weist zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Techniken auf. Die Ulbrichtkugel eignet sich hervorragend zur Rohstoffidentifikation und Bestimmung von Gemischen. Die Spektrenaufnahme kann durch Glas und andere Verpackungsmaterialien hindurch durchgeführt werden. Die Smart NIR Ulbrichtkugel vereinfacht die Probenvorbereitung und erhöht den Probendurchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Smart NIR Integrating Sphere
Typ Beispiel Spinner
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhomogenous samples
Enthält 5cm offen Powder Sampling Cup
Optik Quarz- Fenster