Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Module
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Smart-Vue Pro Quatro
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Smart-Vue Pro Module sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Duo und Quatro. Beim Modul Duo können bis zu 2 Sensorkanäle für die Überwachung genutzt werden. Das Modul Quatro bietet eine erweiterte Auswahl an 4 Sensorkanälen für 2 drahtgebundene und 2 drahtlose Sensoren. Ideal für die gleichzeitige Überwachung mehrerer Geräte oder mehrerer Punkte innerhalb eines Geräts
Heller 2,4 Zoll (6,1 cm)-Farb-Touchscreen mit mehreren Ansichten Lokale Echtzeit-Alarmfunktion (akustisch und visuell) auf den Modulen Akustische und visuelle Alarme zur lokalen Benachrichtigung Lokale Kommunikation über Bluetooth und Systemkommunikation über LoRa Geringer (Wechsel-)Stromverbrauch via USB-Anschluss Optionaler, austauschbarer Akku mit längerer Betriebsbauer (mindestens 1 Jahr) ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung Auswahl an drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren mit automatischer Sensorerkennung Anwenderrückverfolgbarkeit mit individuellem Anwenderzugriff samt verschlüsseltem Kennwort
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 26 Pfund |
| Displaytyp | Kein Display |
| Kalibrierung | Nicht kalibriert |
| Alarmtypen | Audio, Visual |
| Akkutyp | 3,6 V Lithium |
| Akkulaufzeit | 3,6 |
| Beschreibung | Smart-Vue Pro Smart-Vue Pro Quattro mit Unterstützung für mehrere Frequenzen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei 3,6 V-Lithium-Batterien, zwei Sensorbefestigungskits, eine Montagehalterung, eine Antenne und zwei 1,5 m/5 ft.-Flachkabel. |
| Enthält | Zwei 3,6 V-Lithium-Batterien, zwei Sensorbefestigungskits, eine Montagehalterung, eine Antenne und zwei 1,5 m/5 ft.-Flachkabel |
| Kanäle | 2-4 |
| Zertifizierung/Konformität | Smart-Vue Pro unterstützt die Konformität mit den Vorschriften in 21 CFR Teil 11, cGxP und SOP |
| Mehr anzeigen |