Beschreibung
- Datenspeicherung von bis zu 48 Stunden bei Unterbrechung der Internetverbindung
- Platzsparendes Design, Wandmontage möglich
- Status-LED für die Anzeige des Betriebszustandes
- Inklusive 36-monatiger Lizenz für SmartMonitoring (gültig für 1 Gerät)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | RS 485 serielle Schnittstelle |
| Konnektivität | WLAN 2,4 GHz oder LAN 100 Mbit |