Learn More
Anton Paar SmartRef Digitalrefraktometer
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Genaue Messung des Brechungsindex und der Temperatur
- Unterstützt über 45 Maßeinheiten, darunter° Brix,° Plato,° KMW,° Baumé PSU, %TDS, %Öl, %Wasser, spezifisches Gewicht 20/20 und mehr
- Direkte Alkoholbestimmung im Endprodukt in Kombination mit Anton Paar EasyDens Digitales Dichtemessgerät (Produktcode 30286570)
- Eingebaute Würze- und Alkoholkorrektur
- Hochgeschwindigkeitsmessungen: < 2 Sekunden
- Minimales Probenvolumen: Nur 0,4 ml erforderlich
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
- SmartGuide+: Geführter Arbeitsablauf für optimale Messergebnisse
- App-Konnektivität: Bluetooth Low Energy-Verbindung zu iOS und eine Android-App mit Datenvisualisierung, Tracking, Cloud-Synchronisierung und Exportfunktion
- Robustes Design und einfache Reinigung: Gehäuse mit Schutzart IP66 und Probenentnahmestelle aus Edelstahl
Anwendungen
- Bier: Extraktgehalt der Würze, Gärungsverfolgung und Alkoholberechnung (±0,2° Plato, ±0,001 Wort SG 20/20)
- Wein: Gärungsverfolgung und Alkoholberechnung; Zuckergehalt in Trauben (±0,2° Brix)
- Obst und Gemüse: Zuckergehalt (±0,2° Brix)
- Salzlösung: Natriumchloridkonzentration (±0,2 Gew.-% NaCl, ±2,5 g/L NaCl)
- Honig: Feuchtigkeits- und Zuckergehalt (±0,2 % Wasser, ±0,2° Brix)
- Kaffee: Gesamtmenge gelöster Feststoffe (±0,2 %TDS)
- Salzwasseraquarien und -pools: Salzgehalt (±2 ppt, ±2 Netzteile, ±0,002 Salinität SG 20/20)
- Schneidöl: Konzentration (±0,2 % Öl)
- Sportler und Haustiere: Spezifisches Gewicht des Urins (±0,001 USG)
- Enteisungsflüssigkeit: Natriumchlorid- und Calciumchloridkonzentration (±0,2 Gew.-% NaCl, ±2,5 g/L NaCl, ±0,1 % (w/w) CaCl2)
- Wärmeträgerflüssigkeiten: Ethylen-/Propylenglykol-Konzentration und Gefrierpunkt (±0,4 %v/v, ±0,4 %w/w, ±0,5 °C)
Genauigkeit und Messbereich
- Brechungsindex nD: Genauigkeit: ±0,0003 nD, Auflösung: 0,0001 nD, Bereich: 1,3330 bis 1,5040 nD
- °Brix: Genauigkeit: ±0,2° Brix (ATC: 10 bis 100 °C), Präzision: ±0,04° Brix (ATC: 20 bis 26 °C), Bereich: 0 bis 85° Brix
- Temperatur: Genauigkeit: ±0,5 °C /±0,9 °F, Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F, Bereich: 10 bis 100 °C / 50 bis 212 °F
Lieferumfang
- 1x Anton Paar SmartRef Digitalrefraktometer
- 2x AAA-Batterien
- 4 Pipetten
- 1x Kurzanleitung
- 1x Sicherheitsleitfaden
SmartRef und EasyDens-Kombination – Alkoholanalysepaket
In Kombination mit Anton Paar Das EasyDens Digital Density Meter (Produktcode 30286570), die EasyDens und SmartRef Kombination, ermöglicht die präzise Bestimmung des Alkoholgehalts (ABV) während und nach der Gärung. Die EasyDens- und SmartRef-Kombination ermöglicht sofortige Messungen mit einer Genauigkeit von
- ±0,5 % Alkoholgehalt für Bier, Wein, Apfelwein, Kombucha und Hard Seltzer
- ±0,6 % Vol. Alkoholgehalt für zuckerhaltige Liköre
Zubehör
- Anton Paar Schutzhülle für SmartRef Digitalrefraktometer (Produktcode 30286568)
Verwandtes Produkt
- Anton Paar EasyDens Digitales Dichtemessgerät (Produktcode 30286570)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares digitales Taschenrefraktometer |
| Brechungsindex | 1,3330 bis 1,5040 nD |
| Probenvolumen | 0.4 mL |
| Kalibrierung | Ein-Punkt-Nullpunkt-Justierung mit destilliertem Wasser |
| Genauigkeit | ±0,0003 (nD), ±0,2° (Brix) |
| Skalentyp | digital; 40 Einheiten inklusive° Brix,° Plato, PSU, SG, %TDS, %Öl, Glykolkonzentration |
| Messzeit | <2 Sekunden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bier, Wein, Kaffee, Honig, Ahornsirup, Früchte, Ketchup, Dips, Salzlake, Wärmeträgerflüssigkeiten, Schneidöle, Straßenenteisungsmittel, Frostschutzmittel, Meerwasseraquarien, Meerwasserpools, Tiergesundheit, Sport-Hydrationsmittel und vieles mehr. |
| Enthält | SmartRef, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, 2 x AAA-Batterien, 4 x Pipetten |
| IP-Schutzart | IP66/67 |
| Mehr anzeigen |