missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SMC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2155)

Beschreibung
SMC3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene belongs to the SMC3 subfamily of SMC proteins. The encoded protein occurs in certain cell types as either an intracellular, nuclear protein or a secreted protein. The nuclear form, known as structural maintenance of chromosomes 3, is a component of the multimeric cohesin complex that holds together sister chromatids during mitosis, enabling proper chromosome segregation. Post-translational modification of the encoded protein by the addition of chondroitin sulfate chains gives rise to the secreted proteoglycan bamacan, an abundant basement membrane protein.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SMC3 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB2155 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | SMC3 |
| Gen-Zugriffsnummer | P97690, Q9CW03, Q9UQE7 |
| Gen-Alias | Bam; Bamacan; basement membrane chondroitin sulfate proteoglycan; basement membrane-associated chondroitin proteoglycan; BMH; CDLS3; chondroitin sulfate proteoglycan 6; chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan); chromosome segregation protein SmcD; Chromosome-associated polypeptide; cspg6; HCAP; im:7142991; mad member-interacting protein 1; Mmip1; SMC protein 3; Smc3; SMC-3; SMC3 protein; SMC3L1; SmcD; structural maintenace of chromosomes 3; structural maintenance of chromosomes 3; structural maintenance of chromosomes protein 3; structural maintenance of chromosomes protein 3-like protein; wu:fb22e01; wu:fc30d07 |
| Gensymbole | SMC3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?