missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SMC4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2400)
Beschreibung
SMC4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The proteins belonging to structural maintenance of chromosomes (SMC) family play critical roles in chromosome structural changes. SMC proteins are involved in the proper condensation and segregation of mitotic chromosomes. Four human SMC proteins that form two distinct heterodimeric complexes in the cell, the human chromosome-associated protein (hCAP)-C and hCAP-E protein complex (hCAP-C/hCAP-E), and the human SMC1 (hSMC1) and hSMC3 protein complex (hSMC1/hSMC3) have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SMC4 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB2400 |
| Konzentration | 0.50 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Smc4 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8CG47, Q9NTJ3 |
| Gen-Alias | 2500002A22Rik; C79747; Capc; CAP-C; chromosome-associated polypeptide C; hCAP-C; SMC protein 4; SMC4; SMC-4; SMC4 structural maintenance of chromosomes 4-like 1; SMC4L1; structural maintenance of chromosomes 4; structural maintenance of chromosomes protein 4; XCAP-C homolog |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?