missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SMCHD1 Antibody (CL4265) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59045H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SMCHD1 Monoclonal antibody specifically detects SMCHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| SMCHD1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| DKFZp686O0631, KIAA0650, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from A6NHR9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 23347 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4265 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering