missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMCHD1 Antibody (CL4270) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59046AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SMCHD1 Monoclonal antibody specifically detects SMCHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SMCHD1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| DKFZp686O0631, KIAA0650, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1, structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from A6NHR9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 23347 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4270 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur