Learn More
Invitrogen™ SMCHD1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2385)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen SMCHD1
Klon 24GB2385
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275842
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557724
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276553
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557725
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SMCHD1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Required for maintenance of X inactivation in females and hypermethylation of CpG islands associated with inactive X. Involved in a pathway that mediates the methylation of a subset of CpG islands slowly and requires the de novo methyltransferase DNMT3B. Required for DUX4 silencing in somatic cells.
Spezifikation
Spezifikation
SMCHD1
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
SMCHD1
4931400A14Rik; AW554188; KIAA0650; mKIAA0650; MommeD1; RGD1307234; SMC hinge domain containing 1; SMC hinge domain-containing protein 1; Smchd1; structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain containing 1; structural maintenance of chromosomes flexible hinge domain-containing protein 1
SMCHD1
Primary
Affinity chromatography
24GB2385
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
A6NHR9
23347, 316732
A synthesized peptide derived from human SMCHD1 (aa 1800-2005).