Beschreibung
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SMN |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SMN1/1596 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637). |
| Mehr anzeigen |