Learn More
SMN Antibody (SMN1/1596), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30294103 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30294103 100 μg 100 Mikrogramm
30295435 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30294103
Marke: Novus Biologicals NBP344620100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SMN
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SMN1/1596
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6606
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ