Learn More
Bel-Art™ Glatte chemikalienbeständige Schaber
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
25 cm
91 cm
183 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiches LDPE gemäß FDA
- Verjüngt sich ab 9,5 mm nach unten bis zur Meißelkante
- Das obere Ende reicht bis in 35 mm breiten Sechskantschaft
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Scraper |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schaben, Verteilen, Rühren oder Entfernen von Resten |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 72 in. |
| Länge (metrisch) | 15,2 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 183 cm |
| Material | LDPE (FDA-Gütegrad) |
| Mehr anzeigen |