Learn More
Bel-Art™ Glatte chemikalienbeständige Schaber
Artikelnummer. 10696731
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
25 cm
91 cm
183 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff Packungsgröße
10696731 91 cm 1 Stück
10369740 25 cm 1 Stück
10359790 183 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696731 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F368310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 €
    164.49 € / 1 Stück
    Sparen 39.51 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glatte, chemikalienbeständige Schaber, die sich zum Entfernen von Rückständen aus Filtern und zum Reinigen von Behältern eignen. Wird auch zum Mischen und Verteilen von Feststoffen in Flüssigkeiten oder zum Verteilen von Pasten über große Flächen verwendet.
  • Weiches LDPE gemäß FDA
  • Verjüngt sich von 9,5 mm bis zur Meißelkante.
  • Das obere Ende geht in einen 35 mm breiten sechseckigen Schaft über.
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 15,2 x 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schaben, Verteilen, Rühren oder Entfernen von Resten
Länge (metrisch) Griff 91 cm
Material LDPE (FDA-Gütegrad)