Learn More
Bel-Art™ Glatte chemikalienbeständige Schaber
Artikelnummer. p-8397023 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
25 cm
91 cm
183 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10696731
Marke: Bel-Art™ F368310001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glatte, chemikalienbeständige Schaber, die zum Entfernen von Rückständen aus Filtern, zum Reinigen von Behältern, zum Mischen und Verteilen von Feststoffen in Flüssigkeiten und zum Verteilen von Pasten über große Bereiche geeignet sind
  • Weiches LDPE gemäß FDA
  • Verjüngt sich ab 9,5 mm nach unten bis zur Meißelkante
  • Das obere Ende reicht bis in 35 mm breiten Sechskantschaft
Spezifikation
Produkttyp Scraper
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 15,2 x 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schaben, Verteilen, Rühren oder Entfernen von Resten
Länge (metrisch) Griff 91 cm
Material LDPE (FDA-Gütegrad)