Learn More
Gibco™ Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
Artikelnummer. 10276293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10276293 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10276293 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. S0085
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Supplement zur Differenzierung glatter Muskelzellen (SMDS)
Eine sterile, konzentrierte (100X) Lösung, die für die Verwendung mit Medium 231 für die verbesserte Differenzierung von humanen glatten Muskelzellen vorgesehen ist. Jede 5 ml-Flasche SMDS enthält die richtige Menge Differenzierungszusatz für eine 500 ml-Flasche Medium 231. Wenn eine 500 ml-Flasche Medium mit SMDS supplementiert wird, betragen die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
  • Fötales Rinderserum, 1 % vol.
  • Heparin, 30 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung -20 Grad C.
    Zelltyp Glatte Muskelzellen
    Konzentration 100 X
    Form Flüssig
    Produkttyp Supplement zur glatten Muskel-Differenzierung (SMDS)
    Sterilität Steril
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelldifferenzierung
    Produktlinie Cascade Biologics
    Menge 5 ml
    Versandbedingung Trockeneis
    Spezies Human