Learn More
BRAND™ 24-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Einsätze mit cellGrade Plus-Behandlung, glatte Wände
Artikelnummer. 15593773 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 15593773
Marke: BRAND™ 782876
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Für manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekultivierung
  • Besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten und zwei Versionen von Zellkultureinsätzen, die auch miteinander kombiniert werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckel Ohne Deckel
Membran PET
Beschreibung glattwandig
Verpackung 48/Pckg.
Porengröße 8 μm
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Einsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) 6-Well BRANDplates™ Mikrotiterplatten
Material Polystyrol
Anzahl Wells 24
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade plus
Wellform Flacher Boden (F-Well)