Beschreibung
- Komplettsystem
- Kondensation in einem Wasserabscheider
- Neutralisation mit Säuren oder Basen
- Optionale Absorption mit Aktivkohle
- Ideal bei hohen Rauchwerten, z. B. bei der Sojabohnenanalyse
- Bequeme Handhabung
- Die Kondensatflaschen können zum einfachen Entleeren entfernt werden
- Einfaches Austauschen der neutralisierenden Reagenzien
- Geringer Platzbedarf
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | SMS-Scrubber |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 300 x 500 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DK und DkL-Aufschlussgerät |
| Material | Epoxid-lackierter Edelstahl |